A7401
[Sar1, Gly8]-Angiotensin II acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H65N13O10 · xC2H4O2 · yH2O
Molekulargewicht:
912.05 (anhydrous free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Sar-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Gly
Biochem./physiol. Wirkung
Angiotensin II antagonist
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Synthesis of peptides with the solid phase method. II. Octapeptide analogues of angiotensin II.
W K Park et al.
Canadian journal of biochemistry, 52(2), 113-119 (1974-02-01)