Fortfahren mit
A7075
Adrenocorticotropic Hormone rat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Adrenocorticotropic hormone fragment 1-39, Corticotropin A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C210H315N57O57S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4582.16
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
rat
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless, water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
Biochem/physiol Actions
Stimulates synthesis and secretion of glucocorticoids by adrenal cortex.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0423A1527A2407
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
biological source
rat
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
rat ... Pomc(24664)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
Gene Information
human ... POMC(5443)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)