Wichtige Dokumente
A5475
ALX-1393
>98% (HPLC), powder
Synonym(e):
O-[(2-Benzyloxyphenyl-3-flurophenyl)methyl]-L-serine
About This Item
Assay
>98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble ~20 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](COC(c1cccc(F)c1)c2ccccc2OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H22FNO4/c24-18-10-6-9-17(13-18)22(29-15-20(25)23(26)27)19-11-4-5-12-21(19)28-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-13,20,22H,14-15,25H2,(H,26,27)/t20-,22?/m0/s1
InChIKey
ADUSZEGHFWRTQS-AIBWNMTMSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)