Wichtige Dokumente
A4140
Aequorin from jellyfish (Aequorea sp.)
Type III, solid
About This Item
Biologische Quelle
Aequorea sp.
Typ
Type III
Form
solid
Verwendung
mg solid sufficient for ~200 calcium assays
Zusammensetzung
Protein, ~0.5% Bradford
Anwendung(en)
detection
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable