Merck
A3500
Sigma-Aldrich
1-Acetoxycyclopentanecarbonitrile
liquid
Synonym(e):
1-Cyanocyclopentyl acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OC1(CCCC1)C#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)