Wichtige Dokumente
A2627
Adenosine 5′-monophosphoramidate sodium salt
~95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N6NaO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Assay
~95%
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(N)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChIKey
ALRHXZAMLVPXPL-MCDZGGTQSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Intermediate for nucleotide synthesis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?