Über diesen Artikel
form
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(N)cc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N7O4/c1-20-17(28)14-12(26)13(27)18(29-14)25-8-24-11-15(22-7-23-16(11)25)21-6-9-2-4-10(19)5-3-9/h2-5,7-8,12-14,18,26-27H,6,19H2,1H3,(H,20,28)(H,21,22,23)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
InChI key
LDYMCRRFCMRFKB-MOROJQBDSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A236-1MG | 04061825980447 |
| A236-5MG | 04061832088617 |