Merck
A2349
Sigma-Aldrich
Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate acetoxymethyl ester, Sp-isomer
>97% (HPLC), solid
Synonym(e):
Sp-cAMPS-AM
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N5O7SP
Molekulargewicht:
417.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
Assay
>97% (HPLC)
Form
solid
Verpackung
vial of 1.0 μmol
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Highly membrane-permeable precursor of the phosphodiesterase-resistant protein kinase A activator sp-cAMPS (Prod. No. A-166).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)