Merck
A2297
Ala-Ser-Thr-Thr-Thr-Asn-Tyr-Thr acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Peptide T
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H55N9O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
857.86
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
HIV inhibitor.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C B Pert et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 83(23), 9254-9258 (1986-12-01)
The differentiation antigen T4, present on the helper/inducer subset of T lymphocytes, is thought to serve as the receptor for the human immunodeficiency virus (HIV). We find that a 60-kDa protein, immunoprecipitable by monoclonal antibody (mAb) OKT4, is present on