Wichtige Dokumente
A2269
N-(2-Fluorenyl)acetamid
Synonym(e):
2-Acetamino-fluoren
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
192-196 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)