Wichtige Dokumente
A2042
Arg-Lys-Glu-Val-Tyr acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
SP-5, Splenin Fragment 32-36, Splenopentin
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
Angaben zum Gen
mouse ... TAC1(281512)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)