Merck
A187
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 1-28
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C145H209N41O46
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3262.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)