A1471
A-85783
Synonym(e):
(R)-6-(4-Fluorophenyl)-N,N-dimethyl-3-[3-(3-pyridinyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]thiazol-7-yl]carbonyl-1H-indole-1-carboxamide
About This Item
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
185.3-186.5 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 13 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccn3[C@H](SCc23)c4cccnc4)c5ccc(cc15)-c6ccc(F)cc6
InChI
1S/C29H23FN4O2S/c1-32(2)29(36)34-16-24(22-10-7-19(14-25(22)34)18-5-8-21(30)9-6-18)27(35)23-11-13-33-26(23)17-37-28(33)20-4-3-12-31-15-20/h3-16,28H,17H2,1-2H3/t28-/m1/s1
InChIKey
YGUVFPOGHIKVPP-MUUNZHRXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable