Fortfahren mit
A1016
Amaranth
Dye content 85-95 %, Powder
Synonym(e):
Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2, Säurerot 27
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 155.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 288.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 926.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H11N2Na3O10S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
604.47
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-022-2
MDL number:
Colour Index Number:
16185
Beilstein/REAXYS Number:
4122311
CHF 155.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amaranth, Dye content 85-95 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 85-95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown to red-brown
pH
9.65 (28 °C, - OECD Test Guideline 122 - alkaline)
mp
>350 °C (at 966.25 hPa)
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
Application
Amaranth diente als Farbstoff für die mikroskopische Visualisierung der Kropfkontraktion bei Schmeißfliegen. Er wurde in Elektrophoresegelen zum Verfolgen der Wanderung der Elektrodenpufferfront eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Amaranth ist ein Azofarbstoff, der vor allem in der Getränke- und Lebensmittelindustrie verwendet wird. Er gilt auch als endokriner Disruptor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
87612R4127200964
Amaranth analytical standard
Supelco
87612
Amaranth
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
brown to red-brown
color
-
color
-
color
orange to red-orange
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
solubility
1 M NH4OH: 1 mg/mL, 1 M NH4OH: soluble 1 mg/mL, orange to red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amaranth
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
417.2 °F - closed cup
flash_point_c
214 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)