Wichtige Dokumente
A0813
Ala-Pro-Gly-Trp amide acetate salt
≥97% (HPLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)=O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Neurotransmitter peptide involved with snail reproduction
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Minakata, H., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology, 100C, 565-565 (1991)