Wichtige Dokumente
A0652
5-Androsten-3β-ol-17β-carboxylic acid
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-etienic acid, 3β-Hydroxyetio-5-cholenic acid
About This Item
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Verunreinigungen
≤1 mol/mol ethanol
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)