Merck
Y1501
Sigma-Aldrich
Synthetische Hefe-Dropout-Mediumzusätze
without uracil
Synonym(e):
Synthetisches Dropout-Medium für Hefe
Größe auswählen
20 G
CHF 248.00
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 G
CHF 248.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
ND.02
CHF 248.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Anwendung(en)
food and beverages
Anwendung
Die Selektion von Plasmiden in Hefen basiert auf der Verwendung von auxotrophen Mutantenstämmen, die ohne eine spezifische Medienkomponente (Aminosäuren, Purine oder Pyrimidine) nicht wachsen können. Die Transformation mit einem Plasmid, welches das mutierte Gen enthält, versetzt den Transformanten in die Lage auf einem Medium zu wachsen, dem die entsprechende Komponente fehlt. Sigma′s Hefe Synthetic Drop-Out Medien-Supplemente erzeugen ein reicheres Medium für höhere Wachstumsraten und Ausbeuten und erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Transformationen beim Screenen von Bibliotheken oder bei der Durchführung von Gen knock-outs
Komponenten
Sofern nichts anderes angegeben ist, enthalten die Zusätze alle folgenden Bestandteile:
Aminosäuren: Alle Standard-Aminosäuren sind in einer Konzentration von 76 mg/l enthalten, außer Leucin, das in einer Konzentration von 380 mg/l vorliegt.
Andere Nährstoffe: Adenin (18 mg/l), Inositol (76 mg/l), p-Aminobenzoesäure (8 mg/l)
Sonstige Hinweise
Mischung von Aminosäuren und anderen Nährstoffen; als Zugabe zu Yeast Nitrogen Base ohne Aminosäuren.
Menge
1.92 g ist ausreichend für 1 L Medium.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiyan Li et al.
PloS one, 10(12), e0146152-e0146152 (2015-12-31)
Metformin, a leading drug used to treat diabetic patients, is reported to benefit bone homeostasis under hyperglycemia in animal models. However, both the molecular targets and the biological pathways affected by metformin in bone are not well identified or characterized.
Vinicius Henrique De Oliveira et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 202, 110917-110917 (2020-08-18)
Cadmium (Cd) is an extremely toxic environmental pollutant with high mobility in soils, which can contaminate groundwater, increasing its risk of entering the food chain. Yeast biosorption can be a low-cost and effective method for removing Cd from contaminated aqueous
Karissa L Cross et al.
mBio, 9(2) (2018-03-15)
The human oral microbiota encompasses representatives of many bacterial lineages that have not yet been cultured. Here we describe the isolation and characterization of previously uncultured Desulfobulbus oralis, the first human-associated representative of its genus. As mammalian-associated microbes rarely have
Dhammika H M L P Navarathna et al.
PloS one, 11(10), e0164449-e0164449 (2016-10-12)
Formation of chlamydospores by Candida albicans was an established medical diagnostic test to confirm candidiasis before the molecular era. However, the functional role and pathological relevance of this in vitro morphological transition to pathogenesis in vivo remain unclear. We compared
J Abraham Avelar-Rivas et al.
Frontiers in genetics, 11, 468-468 (2020-06-02)
The chronological lifespan of budding yeast is a model of aging and age-related diseases. This paradigm has recently allowed genome-wide screening of genetic factors underlying post-mitotic viability in a simple unicellular system, which underscores its potential to provide a comprehensive
Artikel
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protokolle
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
Hefen gelten als Modellsysteme für eukaryotische Studien, da sie ein schnelles Wachstum aufweisen und über dispergierte Zellen verfügen.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf