CMC0014
BL21(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
Competent E. coli cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
BL21(DE3) Chemically Competent Cells, for protein expression
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 107 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- a transformation efficiency of >1 × 107 cfu/μg.
- economical prices
- offering superior value for everyday protein expression work.
Komponenten
- BL21(DE3) chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
BL21 Chemically Competent Cells come in aliquots for easy transformation with heat shock method, facilitating molecular biology experiments.