Merck
95620
Sigma-Aldrich
p-Xylenolphthalein
for microscopy
Synonym(e):
2′,5′,2″,5″-Tetramethyl-phenolphthalein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.43
Beilstein:
346799
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for microscopy
Form
powder
SMILES String
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C24H22O4/c1-13-11-21(25)15(3)9-19(13)24(20-10-16(4)22(26)12-14(20)2)18-8-6-5-7-17(18)23(27)28-24/h5-12,25-26H,1-4H3
InChIKey
PXCIPOXPHMTCIL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
p-Xylenolphthalein is related to phenolphthalein which is used as a pH change indicator.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)