Fortfahren mit
94498
5-Cyano-2,3-di-(p-tolyl)tetrazoliumchlorid
≥85% (HPLC)
Synonym(e):
5-Cyan-2,3-bis-(4-methylphenyl)-2H-tetrazoliumchlorid, CTC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 71.80
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 245.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14ClN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.77
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8954451
CHF 71.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cc1ccc(cc1)-n2nc(n[n+]2-c3ccc(C)cc3)C#N
InChI
1S/C16H14N5.ClH/c1-12-3-7-14(8-4-12)20-18-16(11-17)19-21(20)15-9-5-13(2)6-10-15;/h3-10H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SSJZAXOTLCJNLF-UHFFFAOYSA-M
General description
5-cyano-2,3-di-(p-tolyl)-tetrazolium chloride is a Redox Sensitive tetrazolium salt producing a fluorescent formazan (only in solid state) upon reduction; It indicates the respiratory activity in cells.[1]
Application
5-cyano-2,3-di(p-tolyl) tetrazolium chloride (CTC)-reduction test is used for live/dead analysis. 5-cyano-2,3-di-(p-tolyl)-tetrazolium chloride has been employed in histochemistry and for determining cell viability, for eukaryotic cell viability assays and bacterial viability experiments, 5-cyano-2,3-di-(p-tolyl)-tetrazolium chloride (CTC) is the most often employed compound.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1158502900188190CDS025261
NBT crystals, pkg of 5 g
Roche
11585029001
NBT
form
powder
form
crystals
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (T)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)