Merck
90A1
Unspezifische Leukozyten-α-Naphthylacetat-Esterase (Kit)
Select reagents packaged in gelatin capsules.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116123
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Esterasen sind in der Natur ubiquitär vorhanden; zu ihnen gehört eine Reihe unterschiedlicher Enzyme, die jeweils spezifische Substrate umsetzen. Gemäß der Methodik wird α-Naphthylacetat enzymatisch hydrolysiert, wobei eine freie Naphtholverbindung freigesetzt wird. Diese bindet anschließend an eine Diazoniumverbindung, wodurch an Orten nicht-spezifischer Esteraseaktivität schwarze Ablagerungen entstehen. Dieses Enzym wird hauptsächlich in Monozyten, Makrophagen und Histozyten nachgewiesen und ist normalerweise in Granulozyten nicht vorhanden. Lymphozyten können gelegentlich Enzymaktivität an den Tag legen. Ein Verfahren zur Natriumfluorid-Hemmung kann ausgeführt werden, um die Inhibierung von Monozyten zu belegen. Das Verfahren wird bei 37 °C an Blut, Knochenmarkfilmen, Touch-Gewebepräparaten, Zytozentrifugen-Präparaten und Gefrierschnitten durchgeführt. Das Enzym wird durch eine Paraffin-Aufbereitung abgetötet.
Für den zytologischen Nachweis von α-Naphthylacetatesterase im Blut, in Knochenmarkfilmen oder Touch-Gewebepräparaten vorgesehen.
Still not finding the right product?
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • α-Naphthyl acetate (90-6) 10 x 20
  • Citrate solution (386-1) 20 mL
  • Ethylene glycol monomethyl ether 25 mL
  • Fast Blue RR Salt (FBS-25) 10 caps
  • Mayer's Hematoxylin Solution (MHS-1) 100 mL
  • TRIZMAL™ 7.6 Concentrate 50 mL
signalword
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
target_organs
Central nervous system, Immune system, thymus
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)