Merck
90716
Sigma-Aldrich
Mikropartikel auf der Grundlage von Polystyrol, Biotin-modifiziert, superparamagnetisch, orange fluoreszierend
size: 10 μm
Synonym(e):
PS-MAGFluoOrange_Biotin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Form
suspension
Zusammensetzung
iron oxide, ≥20%
Konzentration
0.1 wt. % (solid)
Partikelgröße
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
Dichte
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluoreszenz
λex 525 nm; λem 554 nm
Lagertemp.
2-8°C
Komponenten
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoOrange fluorescent dye
Hinweis zur Analyse
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)