Fortfahren mit
90337
Triethylamin
for amino acid analysis, ≥99.5% (GC)
Triethylamine
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
N,N-Diethylethanamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 118.00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 338.00
100 mL
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonBuchs
CHF 1’070.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-469-4
Beilstein/REAXYS Number:
605283
MDL number:
CHF 118.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
51.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
593 °F
shelf life
42 mo.
expl. lim.
8 %
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Surface-grafted macromolecular nanowires with pedant fluorescein chromophores by dense non-aggregated nanoarchitectonics as versatile photoactive platforms.: Diese Forschungsarbeit zeigt den Einsatz von Triethylamin bei der Synthese von oberflächenverankerten makromolekularen Nanodrähten mit Fluorescein-Chromophoren und stellt dessen Anwendungsmöglichkeiten als vielseitige photoaktive Plattformen in der Biochemie und Materialwissenschaft vor (Kuciel et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
81101903351683559
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pH
-
shelf life
42 mo.
shelf life
-
shelf life
36 mo.
shelf life
-
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylamin
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review