Merck
89734
Sigma-Aldrich
HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – Natriumcitrat tribasisch 1.26M – Glycerin 10% -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 38/Kit-Nr. 75403
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
pH-Wert
7.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.24 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves