Merck
85852
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid 0.1M – HEPES-Na pH 7.5; 0.1M – Polyethylenglykol 400 18% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 31/Kit-Nr. 73513
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
pH-Wert
7.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.05 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)