Wichtige Dokumente
83392
Atto-Dino 4 -Lösung
BioReagent, suitable for fluorescence, in DMSO
Synonym(e):
Nucleinsäuren-Färbereagens 6
Alle Fotos(1)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
Konzentration
in DMSO
Löslichkeit
DMSO: soluble
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Physikalische Form
0.5% Feststoffgehalt in wässrigem Puffer, pH 7.0
Hinweis zur Analyse
Atto-Dino 4 ist ein zellpermeables Homodimer. In reinem Wasser zeigt der Farbstoff absolut keine Fluoreszenz. In Verbindung mit DNA zeigt er eine sehr starke Fluoreszenz mit einer Quantenausbeute von über 70%. Das Maximum der Absorption liegt bei 485 nm, der Extinktionskoeffizient bei 140000 M-1cm-1. Das Maximum der Emission verschiebt sich in Verbindung mit DNA von 523 nm auf 572 nm.
Rechtliche Hinweise
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)