Merck
81893
Sigma-Aldrich
Natriumacetat pH 4.6; 0.07M – 1.4 M Natriumformiat – Glycerin 30% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 34/Kit-Nr. 75403
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
pH-Wert
4.6±0.2 ( in neat)
Dichte
1.14 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)