80361
Ammoniumsulfat 0.2M – Natrium acetat pH 4.6; 0.1M – Polyethylenglykol 4000 10% (w/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 3/Kit-Nr. 73513
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
solution
pH-Wert
4.6±0.2 ( in neat)
Dichte
1.03 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves