Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenusage
sufficient for 50 applications
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
storage temp.
2-8°C
General description
<p>find more information here</p>
Application
Das Ampliflu Red Western Blot Kit bietet eine Alternative zu der klassischen Chemilumineszenzdetektion. Bei der Arbeit mit Ampliflu Red können Standard-Protokolle für Immunoblot-Verfahren bis zum Detektionsschritt verwendet werden. Es wird keine zusätzliche Zeit für die Signal-Akkumulation benötigt, wie bei den Chemilumineszenzsignalen. Die Verwendung von Ampliflu Red eignet sich für Proteinmengen zwischen 1 ng und 1 μg pro Proteinbande.
Biochem/physiol Actions
Das Kit enthält das Peroxidasesubstrat Ampliflu Red, dass enzymatisch zu der stark fluoreszierenden Verbindung Resorufin umgewandelt wird. Das Fluoreszenz-Imaging wird dann auf dem Immunoblot durchgeführt.
Analysis Note
Empfindlichkeit: Die Nachweisgrenze liegt bei 1 ng/Bande, kann aber in Abhängigkeit vom verwendeten Antikörper variieren.
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 3 mL
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?