Fortfahren mit
79382
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
tablet
Synonym(e):
PBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
MDL number:
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, tablet
form
tablet
solubility
H2O: 1 tablet/200 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Preparation Note
Anwendungsmethode:
1 Tablette in 200 mL Wasser gelöst, ergibt eine 137 mM NaCl-, 2.7 mM KCl- und 10 mM Phosphatpuffer-Lösung ;(pH 7.4 bei 25°C)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)