Fortfahren mit
75911
Mikropartikel auf Polystyrolbasis
size: 430 μm
Synonym(e):
Latex-Beads aus PS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 413.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 413.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
aqueous suspension
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
10% (solids)
particle size
430 μm std dev <10 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Für jede Charge werden die exakte Partikelgrösse und die Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0.01 μm unter Verwendung eines Coulter Multisizers bestimmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
194295067572986
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
particle size
430 μm std dev <10 μm
particle size
250 μm std dev <6.5 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mikropartikel auf Polystyrolbasis
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, are these particles positively or negatively charged and with which functional group? Preferably, I would also like to know with which functional group they are charged/stabilized. I am looking for positive particles!
    1 answer
    1. Polystyrene microparticles are negatively charge-stabilized colloidal particles. These microparticles are produced by polymerization of styrene under conditions that induce spontaneous coalescent bead formation. Polymerization is terminated when two chains react to form a sulfate-terminated polymer chain. Amine-modified beads will have a positive charge under slightly acidic conditions.
      Helpful?
  2. Hello, Please tell us in what solvent are suspended the microparticles based on polystyrene (product number 75911).
    1 answer
    1. This product is suspended in water.