Merck
73938
Sigma-Aldrich
Fluoreszierender IEF-Marker pI 6.7 -Lösung
1 mg/mL in 10 mM HCl
Synonym(e):
IEF-Marker fluoreszierend pI 6.7
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105336
NACRES:
NA.26
Form
liquid
Mol-Gew.
Mw 379.25 g/mol
Konzentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
Fluoreszenz
λex 394 nm; λem 505 nm (in 0.1 M phosphate pH 6.7)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter
Anwendung
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Rekonstituierung
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1μl pro Spur).
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.