Merck
72989
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid 0.15M – TRIS-hydrochlorid pH 8.0; 0.1M – Polyethylenglykol 6000 12 % (w/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 40/Kit-Nr. 73513
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
pH-Wert
8.0±0.2 ( in neat)
Dichte
1.03 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)