Merck
70543
Sigma-Aldrich
Fluoreszenz-Rot 610 reaktiv
suitable for fluorescence, BioReagent
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H45N4NaO11S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥90.0% (coupling to amines)
Löslichkeit
DMF: soluble
Fluoreszenz
λex 610 nm; λem 645 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)