64000WBF
Midas® Water Bath Filters
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Synonym(e):
filters
Alle Fotos(2)
About This Item
Kompatibilität
for use with Midas® III-Plus Automated Stainer
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
MIDAS®
Rechtliche Hinweise
MIDAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)