Merck
46394
Sigma-Aldrich
Fluo 3-AM
suitable for fluorescence
Synonym(e):
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichlor-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylendioxy)-dianilin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure-tetrakis-(acetoxymethyl)ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C51H50Cl2N2O23
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1129.85
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Löslichkeit
DMSO: soluble
Fluoreszenz
λex 506 nm; λem 526 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase 30 mM Ca2+
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
Anwendung
Zell-permeabler Fluoreszenzindikator für intrazelluläres Ca2+; zeigt keine Fluoreszenz bis er intrazellulär hydrolysiert wird und /oder wenn Ca2+ anwesend ist; die geringere Bindungsaffinität erlaubt die Messung höherer Peaks von Ca2+-Übergängen als mit Flura 2.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)