Wichtige Dokumente
41041
L-Fucono-1,4-lacton
≥90% (TLC)
Synonym(e):
6-Deoxy-L-galactonsäure-γ-lacton, L-Fuconsäure-γ-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +78±3°, c = 2 in H2O
Eignung
corresponds for H-NMR
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)C)O1)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-2(7)5-3(8)4(9)6(10)11-5/h2-5,7-9H,1H3/t2-,3?,4+,5+/m0/s1
InChIKey
VASLEPDZAKCNJX-MEFNJWCVSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)