Wichtige Dokumente
39968
NIR 5c
≥80% (HPCE), BioReagent, suitable for fluorescence
Synonym(e):
1,1′-Bis-(3-aminopropyl)-11-chlor-4,5:4′,5′-dibenzo-3,3,3′,3′-tetramethyl-10,12-trimethylen-indotricarbocyanin-bromid -dihydrobromid
About This Item
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥80% (HPCE)
Fluoreszenz
λex 820 nm; λem 834 nm in methanol
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].Br[H].Br[H].CC1(C)\C(=C/C=C2\CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCN)c4ccc5ccccc5c4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCN)c6ccc7ccccc7c16
Anwendung
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)