39881
UV-VIS-detektierbarer IEF-Marker -Lösung
pI 10.1, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105336
NACRES:
NA.26
Empfohlene Produkte
Sterilität
0.45 μm filtered
Konzentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)