Merck
3512-05A
Sigma-Aldrich
Glatte Muskelzellen des menschlichen Truncus brachiocephalicus: HBcASMC, Erwachsener
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biologische Quelle
human brachiocephalic artery (normal)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46
Morphologie
smooth muscle
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
diabetes; cardiovascular diseases
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Chargenspezifische Bestellungen können nicht über die Website erfolgen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Die glatten Muskelzellen des menschlichen Truncus brachiocephalicus (HBcASMC) bieten ein nützliches In-vitro-System zur Untersuchung aller Aspekte der kardiovaskulären Funktion und Erkrankung, insbesondere diejenigen, die mit Mechanismen von Hyperplasie und Hypertrophie der intimalen glatten Muskelzellen in Verbindung stehen und zu Gefäßverschlüssen bei Atherosklerose und Stent-Restenose führen. Charakterisierung: positiv für die Glattmuskelzellen-spezifische alpha-Aktin-Expression.
Ursprung der Zelllinie
Arterie
Anwendung
kardiovaskuläre Funktion, sauerstoffreiche Blutversorgung von Arm, Kopf, Hals, Blutdruck, Elastizität der Arterien
Komponenten
Basalmedium mit 10 % FBS und 10 % DMSO
Angaben zur Herstellung
  • 2. Durchgang, >500.000 Zellen in Basalmedium mit 10 % FBS und 10 % DMSO
  • Kann in mindestens 12 Doppelungen kultiviert werden
Subkultur-Routine
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable