Fortfahren mit
27240
Chrysoidin G
suitable for microscopy
Synonym(e):
4-Phenylazo-m-phenylendiamin -monohydrochlorid, Chrysoidin Y
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 54.30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.71
EC Number:
208-545-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11270
Beilstein/REAXYS Number:
3724653
CHF 54.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
235 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
InChI key
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8002886128616030
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrysoidin G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)