226M-9
BCL2 (124) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
124, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (226M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (226M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (226M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (226M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (226M-98)
Hersteller/Markenname
Cell Marque™
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1κ
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... BCL2(596)
Allgemeine Beschreibung
Qualität
IVD | IVD | IVD | RUO |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung