Fortfahren mit
22680
Chinolingelb
suitable for microscopy, mixture of mono- and disulfonic acid sodium salt
Synonym(e):
Säuregelb 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 123.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 407.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Colour Index Number:
47005
CHF 123.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: 0.1 g/10 mL
εmax
≥350 at 283-293 nm in water, ≥450 at 407-417 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2nc(ccc2cc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C3C(=O)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3090528839070540
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 0.1 g/10 mL
solubility
H2O: soluble, spirit: soluble (23,413-3)
solubility
hot water: 0.1 g/10 mL
solubility
methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, clear
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chinolingelb
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)