Merck
14772
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis-(2-dimethylaminoethyl)-N,N′-dimethyl-9,10-anthracendimethanamin Biszinkchlorid-Komplex
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonym(e):
9,10-Bis-(TMEDA)-anthracen Biszinkchlorid-Komplex, 9,10-Bis-[N-(2-dimethylaminoethyl)-methylaminomethyl]-anthracen Biszinkchlorid-Komplex
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H38Cl4N4Zn2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
679.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥90% (TLC)
Löslichkeit
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluoreszenz
λex 335 nm; λem 427 nm in acetonitrile
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Zn]Cl.Cl[Zn]Cl.CN(C)CCN(C)Cc1c2ccccc2c(CN(C)CCN(C)C)c3ccccc13