Wichtige Dokumente
14420C
EX-CELL® 420 Serumfreies Medium für Insektenzellen
with L-glutamine, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Arzneimittelherstellung
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
EX-CELL®
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
Komponenten
HEPES: no
L-glutamine: yes
glucose: yes
NaHCO3: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)