Fortfahren mit
137265
HEPES Natriumsalz
EMPROVE® EVOLVE
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ethanesulfonsäure Natriumsalz, N-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-N′-(2-ethansulfonsäure) Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Voraussichtliches Versanddatum23. November 2026
CHF 314.00
1 kg
Voraussichtliches Versanddatum23. November 2026
CHF 1'060.00
10 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 8'850.00
25 kg
Voraussichtliches Versanddatum23. November 2026vonSchnelldorf
CHF 13'270.00
Voraussichtliches Versanddatum02. November 2026
CHF 21'280.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N2NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.29
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
CHF 314.00
Voraussichtliches Versanddatum23. November 2026Details
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa 
7.5
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Application
HEPES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. HEPES Sodium, used in conjunction with HEPES, is the most commonly used biological buffer formulation since the pKa of the buffer is 7.31 which corresponds to the physiological pH of 7.36. HEPES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.HEPES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7006RDD035H3662
description
EMPROVE® EVOLVE
description
≥99.0% (titration)
description
≥99.5% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
description
BioReagent, 1M, suitable for cell culture
form
powder
form
powder
form
-
form
solution
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
impurities
-
impurities
-
impurities
Bioburden, tested, DNase, RNase. Protease, Nickase, free, <5 ppm Heavy metals (as Pb), endotoxin, tested
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
-
suitability
-
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
product line
Redi-Dri™
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES Natriumsalz
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung