Wichtige Dokumente
12266
N-[4-(2-Benzimidazolyl)-phenyl]-maleinimid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
BIPM
About This Item
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
H2O: soluble
acetone: soluble
Fluoreszenz
λex 315 nm; λem 365 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)-c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C17H11N3O2/c21-15-9-10-16(22)20(15)12-7-5-11(6-8-12)17-18-13-3-1-2-4-14(13)19-17/h1-10H,(H,18,19)
InChIKey
NZDOXVCRXDAVII-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)