Merck
08491
D-Ribonsäure Lithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (TLC)
optical activity
[α]/D 6.5±1.0°, 24 hr, c = 1 in 1 M HCl
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C5H10O6.Li/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/t2-,3-,4-;/m1./s1
InChI key
TVHSDAFFJAXPAS-WPFDICAFSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W212806-1KG-K04061837845482
226076-500G04061838779984
381438-100ML04061831961072
W212806-5KG-K04061837845499
W212806-SAMPLE-K04061837845505
226076-100G04061838779977
55988-1ML04061832583266
08491-50MG04061833414798
08491-250MG04061838652485
08491-10MG04061838652478