161551
Aktivkohle
powder, -100 particle size (mesh), decolorizing
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
842 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Partikelgröße
-100 (mesh)
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable