Merck
Z804754
Specac® Omni Cell Küvettenfenster
Silica (IR), 41mm x 23mm x 2mm, for Omni Cell
Größe auswählen
2 EA
CHF 1’400.00
CHF 1’400.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 1’400.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 1’400.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
silica, highly purified (IR)
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Specac Ltd
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Größe
41 mm × 23 mm , rectangular
Allgemeine Beschreibung
Specac® Omni Cell windows [Silica (IR), 41 mm x 23 mm x 2 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Sonstige Hinweise
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
Rechtliche Hinweise
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)